4-Octyloxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-(Octyloxy)benzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

363200-10G
SIAL363200-10GEA 101 EUR
SIAL363200-10G
4-Octyloxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Octyloxybenzoesäure
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Molecular Weight: 250,34 g/mol
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013993
CAS-Nummer: 2493-84-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR