4-Chlorbutyrophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
γ-Chlorbutyrophenon, ω-Chlorbutyrophenon
363448-5G
SIAL363448-5GEA
63.6
EUR
SIAL363448-5G
4-Chlorbutyrophenon, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbutyrophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)(CH₂)₃Cl Molecular Weight: 182,65 g/mol |
MDL:
MFCD00001005 CAS-Nummer: 939-52-6 EINECS: 213-362-1 |