Arsen(V)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

363456-25G
SIAL363456-25GEA 354 EUR
SIAL363456-25G
Arsen(V)oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Arsen(V)oxid Hydrat
Formel: As₂O₅·H₂O
CAS-Nummer: 12044-50-7
EINECS: 215-116-9
UN: 1559
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR