(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
364002-500MG
SIAL364002-500MGEA
111
EUR
SIAL364002-500MG
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ |
MDL:
MFCD00082751 CAS-Nummer: 29841-69-8 |