(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364010-1G
364010-500MG
SIAL364010-1GEA
94
EUR
SIAL364010-1G
SIAL364010-500MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ |
MDL:
MFCD00082769 CAS-Nummer: 35132-20-8 |