1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364096-1G
SIAL364096-1GEA
129
EUR
SIAL364096-1G
1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
1-Aza-15-krone-5 (1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecan)
Formel:
C₁₀H₂₁NO₄ Molecular Weight: 219.28 g/mol |
MDL:
MFCD00075465 CAS-Nummer: 66943-05-3 EINECS: 266-523-3 |