Ethylmagnesiumbromid ∼13% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364673-100ML
364673-800ML
SIAL364673-100MLEA
62.9
EUR
SIAL364673-100ML
SIAL364673-800ML
Ethylmagnesiumbromid ∼13% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Formel:
C₂H₅BrMg Molecular Weight: 133.27 g/mol |
MDL:
MFCD00000043 CAS-Nummer: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3 I |