Benzol-[D6], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cyclohexatrien-D6, Cyclohexatrien deuteriert

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

364940-10G 364940-25G 364940-50G
SIAL364940-10GEA 86.4 EUR
SIAL364940-10G SIAL364940-25G SIAL364940-50G
Benzol-[D6], Sigma-Aldrich®
Benzol-[D6]
Formel: C₆D₆
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 79
Schmelzpunkt: 6,7
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003010
CAS-Nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR