Benzol-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexatrien-D6, Cyclohexatrien deuteriert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
364940-10G
364940-25G
364940-50G
SIAL364940-10GEA
86.4
EUR
SIAL364940-10G
SIAL364940-25G
SIAL364940-50G
Benzol-[D6], Sigma-Aldrich®
Benzol-[D6]
Formel:
C₆D₆ Molecular Weight: 84.07 g/mol Siedepunkt: 79 Schmelzpunkt: 6,7 Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003010 CAS-Nummer: 1076-43-3 EINECS: 214-061-8 UN: 1114 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...