2-Brom-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

365009-25G
SIAL365009-25GEA 25.8 EUR
SIAL365009-25G
2-Brom-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 177
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017921
CAS-Nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR