Lithiummetaborat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365297-500G
SIAL365297-500GEA
125
EUR
SIAL365297-500G
Lithiummetaborat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiummetaborat Dihydrat
Formel:
BLiO₂·2H₂O Molecular Weight: 85,78 g/mol |
MDL:
MFCD00149768 CAS-Nummer: 15293-74-0 EINECS: 236-631-5 |