5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Brom-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Brom-2-nitrobenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

365785-5G
SIAL365785-5GEA 59.3 EUR
SIAL365785-5G
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molecular Weight: 270,01 g/mol
Siedepunkt: 95…100 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00014706
CAS-Nummer: 344-38-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR