2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chlor-3-cyanbenzotrifluorid, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

365793-5G
SIAL365793-5GEA 83.3 EUR
SIAL365793-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molecular Weight: 205,57 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR