2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chlor-3-hydroxybenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

365807-5G
SIAL365807-5GEA 0 EUR
SIAL365807-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196,56 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C (38 mmHg)
Dichte: 1,459 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019995
CAS-Nummer: 40889-91-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR