5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid, 1-Fluor-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

365831-5G
SIAL365831-5GEA 42.8 EUR
SIAL365831-5G
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209,1 g/mol
Siedepunkt: 198…199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23,5 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039741
CAS-Nummer: 393-09-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR