Diethylphosphonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diethylphosphit

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

365920-1L
SIAL365920-1LEA 129 EUR
SIAL365920-1L
Diethylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethylphosphonat
Formel: C₄H₁₁O₃P
Molecular Weight: 138,1 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,093 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00044573
CAS-Nummer: 762-04-9
EINECS: 212-091-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR