2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366145-25G
SIAL366145-25GEA 39.6 EUR
SIAL366145-25G
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,99 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00042243
CAS-Nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III