Cyclopentancarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366471-10G
SIAL366471-10GEA
288
EUR
SIAL366471-10G
Cyclopentancarbonitril, Sigma-Aldrich®
Cyclopentancarbonitril
Formel:
C₆H₉N Molecular Weight: 95,14 g/mol |
MDL:
MFCD00013741 CAS-Nummer: 4254-02-8 EINECS: 224-229-2 UN: 1992 ADR: 3,III |