di-Kaliumhexachlororhenat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Potassium hexachlororhenate(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

366595-1G
SIAL366595-1GEA 90.6 EUR
SIAL366595-1G
di-Kaliumhexachlororhenat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhexachlororhenat
Formel: Cl₆K₂Re
Molecular Weight: 477,12 g/mol
MDL: MFCD00058746
CAS-Nummer: 16940-97-9
EINECS: 241-008-6
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR