Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366684-1G
SIAL366684-1GEA
79
EUR
SIAL366684-1G
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,23 g/mol |
MDL:
MFCD00063917 CAS-Nummer: 3399-22-2 |