Zirkonium(IV)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366773-25G
SIAL366773-25GEA 430 EUR
SIAL366773-25G
Zirkonium(IV)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)sulfat Hydrat
Formel: O₈S₂Zr·H₂O
MDL: MFCD00167043
CAS-Nummer: 34806-73-0
EINECS: 238-694-4