4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366951-1G
SIAL366951-1GEA
45.2
EUR
SIAL366951-1G
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂O Molecular Weight: 228,60 g/mol |
MDL:
MFCD00053033 CAS-Nummer: 133115-72-7 |