N-Ethylpyridin-4-methylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367095-10G
SIAL367095-10GEA
86.9
EUR
SIAL367095-10G
N-Ethylpyridin-4-methylamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylpyridin-4-methylamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,20 g/mol |
MDL:
MFCD00023632 CAS-Nummer: 33403-97-3 EINECS: 251-506-5 |