(Tributylstannyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
367265-5G
SIAL367265-5GEA
245
EUR
SIAL367265-5G
(Tributylstannyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Tributylstannyl)trimethylsilan
Formel:
C₁₅H₃₆SiSn |
MDL:
MFCD00054903 CAS-Nummer: 17955-46-3 |