1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367656-5G
SIAL367656-5GEA
65
EUR
SIAL367656-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Formel:
C₆H₄F₆O₂ Molecular Weight: 222,09 g/mol |
MDL:
MFCD00040104 CAS-Nummer: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 UN: 3272 ADR: 3,II |