Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Cer(III)salz Hydrat, Cer(III)acetat Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367753-250G 367753-50G
SIAL367753-250GEA 258 EUR
SIAL367753-250G SIAL367753-50G
Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Certriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉CeO₆·H₂O
MDL: MFCD00150533
CAS-Nummer: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0