8-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinoline-8-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367796-250MG
SIAL367796-250MGEA
65.1
EUR
SIAL367796-250MG
8-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
8-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol |
MDL:
MFCD00047619 CAS-Nummer: 86-59-9 |