1,5-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,5-Diaminoanthrachinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367842-25G
SIAL367842-25GEA 90.3 EUR
SIAL367842-25G
1,5-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,5-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 238,25 g/mol
Schmelzpunkt: 314 °C
MDL: MFCD00001226
CAS-Nummer: 129-44-2
EINECS: 204-947-2