3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368105-1G
SIAL368105-1GEA
37.6
EUR
SIAL368105-1G
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₂₁H₁₈O₃ Molecular Weight: 318,3658 g/mol |
MDL:
MFCD00075777 CAS-Nummer: 14615-72-6 |