3,5-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368113-1G
SIAL368113-1GEA
83.4
EUR
SIAL368113-1G
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016611 CAS-Nummer: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |