3,5-Dibrom-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

368121-25G
SIAL368121-25GEA 98.2 EUR
SIAL368121-25G
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
Molecular Weight: 253,9 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061119
CAS-Nummer: 1435-51-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR