4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
368148-1G
SIAL368148-1GEA
66.4
EUR
SIAL368148-1G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin
Formel:
C₁₅H₁₂F₆N₂ Molecular Weight: 334,2600 g/mol |
MDL:
MFCD00039146 CAS-Nummer: 1095-78-9 |