1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

368709-5G
SIAL368709-5GEA 94.7 EUR
SIAL368709-5G
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Siedepunkt: 238,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
MDL: MFCD00084853
CAS-Nummer: 345-17-5
EINECS: 206-456-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR