3-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxyisoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368954-1G
SIAL368954-1GEA
32.1
EUR
SIAL368954-1G
3-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
3-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol |
MDL:
MFCD00075524 CAS-Nummer: 7651-81-2 |