2-Brom-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

369055-5G
SIAL369055-5GEA 48.8 EUR
SIAL369055-5G
2-Brom-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
Siedepunkt: 46…47 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR