2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
369063-5G
SIAL369063-5GEA
31.3
EUR
SIAL369063-5G
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224,46 g/mol |
MDL:
MFCD00070746 CAS-Nummer: 195191-47-0 |