2-Brom-4,5-difluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
369071-5G
SIAL369071-5GEA
50.6
EUR
SIAL369071-5G
2-Brom-4,5-difluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4,5-difluorphenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O |
MDL:
MFCD00070751 CAS-Nummer: 166281-37-4 |