N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
369497-250ML
369497-1L
SIAL369497-250MLEA
203
EUR
SIAL369497-250ML
SIAL369497-1L
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel:
C₉H₂₃N₃ Molecular Weight: 173.30 g/mol |
MDL:
MFCD00014876 CAS-Nummer: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 |