2,4-Dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

369640-25G
SIAL369640-25GEA 113 EUR
SIAL369640-25G
2,4-Dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon
Formel: C₇H₁₂Br₂O
Molecular Weight: 271,98 g/mol
Siedepunkt: 109…114 °C (41 mmHg)
Dichte: 1,6441 g/cm³ (0 °C)
CAS-Nummer: 17346-16-6
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR