trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(trans-4-n-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
370118-1G
SIAL370118-1GEA
123
EUR
SIAL370118-1G
trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
trans-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitril
Formel:
C₁₈H₂₅N Molecular Weight: 255,40 g/mol |
MDL:
MFCD00075548 CAS-Nummer: 61204-01-1 EINECS: 262-656-6 |