Methyl-3,5-dimethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3,5-dimethylbenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370215-5G
SIAL370215-5GEA
58.2
EUR
SIAL370215-5G
Methyl-3,5-dimethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,21 g/mol |
MDL:
MFCD00077971 CAS-Nummer: 25081-39-4 |