1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

370517-100G 370517-25G 370517-5G
SIAL370517-100GEA 131 EUR
SIAL370517-100G SIAL370517-25G SIAL370517-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel: C₈H₄F₁₃I
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20,5 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00039410
CAS-Nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR