1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyliodide, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

370525-25G
SIAL370525-25GEA 92.1 EUR
SIAL370525-25G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan, Sigma-Aldrich®
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan
Formel: C₁₀H₄F₁₇I
Molecular Weight: 574,02 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 55,5…56.5 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039411
CAS-Nummer: 2043-53-0
EINECS: 218-053-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR