1H,1H,2H-Perfluor-1-decen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

370576-25G 370576-5G
SIAL370576-25GEA 79.3 EUR
SIAL370576-25G SIAL370576-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen
Formel: C₁₀H₃F₁₇
Siedepunkt: 145…150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039246
CAS-Nummer: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR