4'-Trifluormethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

370592-5G
SIAL370592-5GEA 0 EUR
SIAL370592-5G
4'-Trifluormethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042404
CAS-Nummer: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR