4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

370614-5G
SIAL370614-5GEA 41.8 EUR
SIAL370614-5G
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192,14 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036029
CAS-Nummer: 1736-74-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR