2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370630-5G
SIAL370630-5GEA
248
EUR
SIAL370630-5G
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₄F₆O Molecular Weight: 242,12 g/mol |
MDL:
MFCD00061275 CAS-Nummer: 721-37-9 UN: 1224 ADR: 3,III |