1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

371459-25G
SIAL371459-25GEA 83.4 EUR
SIAL371459-25G
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Formel: C₆H₃F₉
Siedepunkt: 59…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042338
CAS-Nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR