2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
371971-5G
SIAL371971-5GEA
65.7
EUR
SIAL371971-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat
Formel:
C₈H₈F₆O₂ Molecular Weight: 250,14 g/mol |
MDL:
MFCD00042311 CAS-Nummer: 36405-47-7 UN: 3272 ADR: 3,III |