Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~200,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
372854-100G
SIAL372854-100GEA
68.1
EUR
SIAL372854-100G
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~200,000, Sigma-Aldrich®
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
Formel:
(C₅H₉NO)x Molecular Weight: 200000 g/mol |
CAS-Nummer:
25805-17-8 |